Learn More
Metil5-formil-2-metil-3-furoato, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |