Learn More
Metilo3-amino-5-(terc-butil)tiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.3 |
| Porcentaje de pureza | 97% |