missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metilo3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato, 97 % Thermo Scientific™

Código de producto. p-2704623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10304782 1 g 1 g
10391865 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10304782 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01297DA
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 85006-31-1
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.21
Número MDL MFCD00051822
Clave InChI YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
Nombre IUPAC metilo 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.