Learn More
Clorhidrato metil α-aminoisobutirato, 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl α-aminoisobutyrate hydrochloride |
| Punto de fusión | 185.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C5H11NO2·HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Peso molecular (g/mol) | 153.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.64 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.