missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylcobalamin, MedChemExpress
Description
Methylcobalamin (CH3-B12), a cobalamin, is a form of vitamin B12.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Methylcobalamin |
| CAS | 13422-55-4 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C63H91CoN13O14P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | CH3-B12 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (74.38 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (3.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC(C[C@H]1[C@@]2([H])[C@]3(C)[N]4=C([C@@H](CCC(N)=O)[C@]3(C)CC(N)=O)C(C)=C([C@](CC(N)=O)(C)[C@@H]5CCC(N)=O)[N]6=C5C=C(C(C)(C)[C@@H]7CCC(N)=O)[N]8=C7C(C)=C([C@@]1(CCC(NC[C@@H](C)O9)=O)C)[N-]2[Co+3]486([CH3-])[N](C%10=CC(C)=C(C)C=C%11%10)=CN%11[C@@H](O[C@@H]%12CO)[C@@](O)([H])[C@@H]%12OP9([O-])=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1344.38 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?