Learn More
Macherey-Nagel™ Metilación Smittel TMSH
Código de producto. 10123013 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10123013 10 ml cada uno
10389991 1 ml paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10123013 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701520.110
Especificaciones
Descripción del artículo Metilación Smittel TMSH
Cantidad 10 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TMSH, 0,2 M, 1x10 mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, TMSH