Learn More
Vainillato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027451
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11411257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24209.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3943-74-6 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Methyl vanillate is used to investigate the volatile compounds of heather honeys from Calluna vulgaris and Erica arborea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El vainillato de metilo se utiliza para investigar los compuestos volátiles de las mieles de brezo de Calluna vulgaris y Erica arborea.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3943-74-6
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.175
Número MDL MFCD00008438
Clave InChI BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
PubChem CID 19844
ChEBI CHEBI:46477
Nombre IUPAC metil 4-hidroxi-3-metoxibenzoato
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl vanillate
Punto de fusión 62°C to 66°C
Punto de ebullición 285°C to 287°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1369113
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 99%