Learn More
Tridecanoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10595100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10595100 5 g 5 g
10240070 1 g 1 g
10832421 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10595100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438200050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1731-88-0 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1731-88-0
Fórmula molecular C14H28O2
Peso molecular (g/mol) 228.38
Clave InChI JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tridecanoic acid, methyl ester, tridecanoic acid methyl ester, methyl n-tridecanoate, unii-o2h463ring, o2h463ring, tridecanoic acid,methyl ester, n-tridecanoic acid methyl ester, methyl tridecylate, methyltridecanoate, tridecanoic acid methyl
PubChem CID 15608
Nombre IUPAC tridecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl tridecanoate
Punto de fusión 7°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 130°C to 132°C (4.0 Torr)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.38
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido