Learn More
Metil trans-2-pentenoato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-166901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10662192 5 g Frasco de plástico 5 g
10111091 25 g Frasco de plástico 25 g
2 options
Código de producto. 10662192
Marca: Thermo Scientific 329720050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15790-88-2 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15790-88-2
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00137611
Clave InChI MBAHGFJTIVZLFB-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo methyl 2-pentenoate, methyl trans-2-pentenoate, methyl 2e-pent-2-enoate, 2-pentenoic acid, methyl ester, 2-pentenoic acid, methyl ester, e, methyl 3-ethylacrylate, methyl 2-transpentenoate, methyl 2-trans-pentenoate, methyl e-2-pentenoate, trans-methyl pent-2-enoate
PubChem CID 5364718
SMILES CC\C=C\C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trans-2-pentenoate
Nombre de nota 95%
Color Incolora
Temperatura de inflamación 20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.4300 to 1.4320
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC metil (2E)-pent-2-enoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 114
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl trans-2-pentenoate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.