Learn More
Metilsulfóxido d6, para RMN,+ 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10169552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
250mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ML
50 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10169552 250mL. Frasco de vidrio 250 ML
10337930 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10169552
Marca: Thermo Scientific Acros 174892500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 84.17
Número MDL MFCD00002090
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Densidad 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99,0% mín
Temperatura de inflamación de 88 °C
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad 250mL.
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR