Learn More
Metilsulfóxido-d6, para NMR, 99,9 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de septum
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
10 ml
100 ML
25 ml
50 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591801 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
10317300 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
16397721 10 ml Frasco de septum 10 ml
16328186 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10626182 100 ml Frasco de vidrio 100 ML
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10591801
Marca: Thermo Scientific Acros 166290500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 84.17
Número MDL MFCD00002090
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.9 atom % D
Densidad 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99,85% mín
Temperatura de inflamación de 88 °C
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,03 % máx. (K.F.)
Cantidad 50 ml
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
Fórmula lineal (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR