Learn More
Sulfóxido de metilo, 99,5+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276563 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10276563 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10563235 1 L Frasco de vidrio 1 LT
2 options
Código de producto. 10276563
Marca: Thermo Scientific Acros 390750025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Acidez 0.0002 meq/g max.
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 87°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4770 to 1.4800
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 1.1
Fórmula lineal (CH3)2SO
Viscosidad 1.987 mPa.s (25°C)
Agua 0.1% max.
Índice Merck 15, 3285
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza 99.5+%
Grado Analítica