Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar desactivada |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de Preparación de columnas capilares |
| Intervalo de temperatura | 320 °C |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Cantidad | 1 unidad |