Learn More
Metil (S)-(-)-lactato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779154 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10573571 250 g Frasco de vidrio 250 g
10276790 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10229493 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10573571
Marca: Thermo Scientific Acros 213062500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27871-49-4 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27871-49-4
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00064265
Clave InChI LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Sinónimo methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester
PubChem CID 94386
ChEBI CHEBI:83222
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxipropanoato de metilo
SMILES COC(=O)[C@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (S)-(-)-lactate
Acidez 0.2% max. (as lactic acid)
Densidad 1.0920g/mL
Punto de ebullición 144.0°C to 145.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2CH3
Índice de refracción 1.4100 to 1.4150
Cantidad 250 g
Beilstein 03, 264
Gravedad específica 1.092
Condición de rotación específica − 8.50 (20.00°C neat)
Rotación específica − 8.50
Información de solubilidad Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in alcohol and ether
Viscosidad 2.9 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl (S)-(-)-lactate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.