Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, sal sódica, solución acuosa p/v al 0,02 %
Código de producto. p-4781998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319668 100 mL 100 ml
11410690 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319668 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 044161.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845-10-3
Fórmula molecular C15H14N3NaO2
Peso molecular (g/mol) 291.286
Número MDL MFCD00002426
Clave InChI GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4465632
Nombre IUPAC sodio; 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red sodium salt
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.02% w/v
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.29
Olor Odorless
Color Incolora
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido