Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, clorhidrato, ACS
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek
100 g
25 g
Beskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Methyl Red hydrochloride |
| Punto de fusión | 175°C (decomposition) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.77 |
| Grado | ACS |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | cristalino/a/s |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering