Learn More
Rojo de metilo, para análisis ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4404940 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
11482872 25 g -
11492872 100 g -
11402882 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11482872
Marca: MP Biomedicals 0215254525
CAS 493-52-7
Fórmula molecular C15H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 269.304
Clave InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid
PubChem CID 10303
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl red
Nombre de nota For ACS analysis
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Color Red
Cantidad 25 g
Forma física Polvo