Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, reactivo ACS
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Red |
| Punto de fusión | 178.0°C to 182.0°C |
| Nombre de nota | Pure |
| Claridad | Passes Test |
| Fórmula lineal | (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H |
| Beilstein | 16, 329 |
| Índice Merck | 15, 6192 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.3 |
| Mostrar más |