Learn More
Pirrol-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495758
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495758 1 g 1 g
15405768 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59437.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
It is used in medicine and as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en medicina y como importante materia prima e intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. 
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-62-0
Fórmula molecular C6H7NO2
Peso molecular (g/mol) 125.127
Número MDL MFCD00817048
Clave InChI VONGYFFEWFJHNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl pyrrole-2-carboxylate, methyl 2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, methyl ester, unii-3beg2ck3lu, pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl1h-pyrrole-2-carboxylate, 3beg2ck3lu, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid,methyl ester, pubchem9141, acmc-1bsa1
PubChem CID 136930
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl pyrrole-2-carboxylate
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%