Learn More
Propiolato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3486252
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10621765 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10527664 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
2 options
Código de producto. 10621765
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01817EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 922-67-8
Fórmula molecular C4H4O2
Peso molecular (g/mol) 84.074
Número MDL MFCD00008572
Clave InChI IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
Nombre IUPAC prop-2-inoato de metilo
SMILES COC(=O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl propiolate
% mín. CAS 97.0
Densidad 0.9400g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal HCidentical toCCO2CH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.07
Porcentaje de pureza 97%