missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Feniltio)acetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific™

Product Code. p-7045973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11383286 5 g 5 g
11393286 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11383286 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12649.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 17277-58-6
Fórmula molecular C9H10O2S
Peso molecular (g/mol) 182.237
Número MDL MFCD00039805
Clave InChI MUNSXQQODXYRKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl phenylthio acetate, methyl 2-phenylthio acetate, methyl phenylsulfanyl acetate, phenylthio acetic acid methyl ester, methyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, methyl ester, methyl 2-phenylthioacetate, pubchem10851
PubChem CID 123375
Nombre IUPAC 2-fenilsulfanilacetato de metilo
SMILES COC(=O)CSC1=CC=CC=C1

Specifications

Nombre del producto químico o material Methyl (phenylthio)acetate
Densidad 1.17
Punto de ebullición 104°C to 105°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.559
Cantidad 5 g
Beilstein 2047554
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.24
Porcentaje de pureza 99%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.