Learn More
Perfluorotetradecanoato de metilo, 96 %
Código de producto. 15489049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15489049 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15489049
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16975.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl perfluorotetradecanoate
CAS 203302-99-2
Punto de fusión 95°C to 98°C
Fórmula molecular C15H3F27O2
Fórmula lineal CF3(CF2)12CO2CH3
Número MDL MFCD00236620
Cantidad 5 g
Sinónimo methyl perfluorotetradecanoate, tetradecanoic acid,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosafluoro-,methyl ester, acmc-20akf3, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosafluorotetradecanoic acid methyl ester, methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosakis fluoranyl tetradecanoate
Clave InChI DRRCLKOIEBNFIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosafluorotetradecanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 728.14
PubChem CID 2769340
Formula Weight (peso de la fórmula) 728.15
Porcentaje de pureza 96%