Learn More
Metil perfluorodecanoato, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11383756
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383756 5 g 5 g
11393756 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16809.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56554-52-0
Fórmula molecular C13H3F23O2
Peso molecular (g/mol) 628.128
Número MDL MFCD00236616
Clave InChI ABNZIVVYHQYSLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl perfluorododecanoate, methyl tricosafluorododecanoate, tricosafluorododecanoic acid methyl ester, dodecanoic acid, tricosafluoro-, methyl ester, methyl tricosafluorolaurate, acmc-1b030, perfluorododecanoic acid methyl ester, methyl tricosafluorolaurate; perfluorododecanoic acid methyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododecanoic acid methyl ester
PubChem CID 547885
Nombre IUPAC metil 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricoafluordodecanoato
SMILES COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl perfluorododecanoate
Punto de fusión 54°C to 56°C
Densidad 1.66
Fórmula lineal CF3(CF2)10CO2CH3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 628.13
Porcentaje de pureza 96%