Learn More
Pentafluoropropionato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11305149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305149 5 g 5 g
11315149 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17887.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 378-75-6
Fórmula molecular C4H3F5O2
Peso molecular (g/mol) 178.058
Número MDL MFCD00000430
Clave InChI JMKJCPUVEMZGEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl pentafluoropropionate, methyl perfluoropropionate, methylpentafluoropropionate, pentafluoropropionic acid methyl ester, propanoic acid, pentafluoro-, methyl ester, methyl pentafluoropropanoate, perfluoropropionic acid, methyl ester, pentafluoropropanoic acid methyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propionic acid methyl ester, methylester kyseliny pentafluorpropionove
PubChem CID 9783
Nombre IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl pentafluoropropionate
Densidad 1.393
Punto de ebullición 59°C to 60°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Índice de refracción 1.288
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 1777501
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.06
Porcentaje de pureza 98%