Learn More
Cloruro de oxalilo metílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377820 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10502354 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
2 options
Código de producto. 10377820
Marca: Thermo Scientific Acros 166000250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5781-53-3 | C3H3ClO3 | 122.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5781-53-3
Fórmula molecular C3H3ClO3
Peso molecular (g/mol) 122.51
Número MDL MFCD00000705
Clave InChI ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate
PubChem CID 79846
Nombre IUPAC 2-cloro-2-oxoacetato de metilo
SMILES COC(=O)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl oxalyl chloride
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCO2CH3
Índice de refracción 1.4179 to 1.4199
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, 541
Gravedad específica 1.33
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.51
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl oxalyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.