Learn More
Solución de indicador mixto de naranja de metilo, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Orange Mixed Indicator Solution |
| Número MDL | MFCD00007502 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3659741 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Densidad | ≥0.999g/mL at 20°C |
| Cantidad | 100 mL |