Learn More
Indicador naranja de metilo, reactivo farmacopea europea, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. p-7120582 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1.50 Kg
100 g
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15653820 100 g Frasco de vidrio 100 g
15663820 250 g Frasco de vidrio 250 g
15643820 1.5 kg Glass Bottle 1.50 Kg
3 options
Código de producto. 15653820
Marca: Honeywell-Fluka 32624100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Indicador, react. farmacopea farmacopea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-58-0
Fórmula molecular C14H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 327.334
Número MDL MFCD00007502
Clave InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Helianthin
PubChem CID 23673835
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Orange
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Número UN UN3143
Beilstein 4732884
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.33g/mol
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Complies for sensitivity
Intervalo de transición visual 3.0 to 4.4
Color Naranja
pH 3.0 to 4.4 (pink to yellow)
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Orange
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium 4-(4- dimethylaminophenylazo) benzenesulphonate