missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Naranja de metilo, indicador

Código de producto. p-166776 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10533701

Marca: Thermo Scientific Chemicals 151421000

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 547-58-0
Fórmula molecular C14H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 327.334
Número MDL MFCD00007502
Clave InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl Orange
Punto de fusión >300.0°C
Beilstein 16, 331
Índice Merck 15, 6178
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 461 to 469nm (in 0.01N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.32
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)
Color Naranja
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Orange
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado