Learn More
Metil oleato, 99 %, patrón analítico para GC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077836 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15500644 1 g 1 g
15510644 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15500644
Marca: Thermo Scientific Acros 460380010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-62-9
Fórmula molecular C19H36O2
Peso molecular (g/mol) 296.48
Clave InChI QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Sinónimo methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
Nombre IUPAC metil (Z)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl oleate
Punto de fusión -20.0°C
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 186.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Índice de refracción 1.4510 to 1.4580
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosidad 6.829 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.48
Porcentaje de pureza 99%