Learn More
Oleato de metilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030661
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434077 25 g 25 g
15444077 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31358.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296.495 g/mol
Methyl oleate is used as a chromatographic reference standard in biochemical research. It is also used as an intermediate for detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, textile treatments, plasticizers for duplicating inks, rubbers and waxes. It finds application as lubricants and lubricant additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oleato de metilo se utiliza como patrón de referencia cromatográfica en investigación bioquímica. También se utiliza como intermedio para detergentes, emulsionantes, agentes humectantes, estabilizadores, tratamientos textiles, plastificantes para la duplicación de tintas, cauchos y ceras. Además, se usa en lubricantes y aditivos lubricantes.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y cloroformo. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-62-9
Fórmula molecular C19H36O2
Peso molecular (g/mol) 296.495
Número MDL MFCD00009578
Clave InChI QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Sinónimo methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
Nombre IUPAC metil (Z)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl oleate
Densidad 0.876
Punto de ebullición 168°C to 170°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 163°C (325°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3
Índice de refracción 1.452
Cantidad 25 g
Beilstein 1727037
Índice Merck 14,6828
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.5
Porcentaje de pureza 96%