Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl octanoate |
| Nombre de nota | 99% |
| Acidez | 1mg KOH/g max. |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.8780g/mL |
| Punto de ebullición | 79.0°C (12.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 73°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |