Learn More
Metil octanoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-166792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10107090 25 g Frasco de vidrio 25 g
10381631 100 g Frasco de vidrio 100 g
10045710 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10107090
Marca: Thermo Scientific Acros 414620250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-11-5
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD00009551
Clave InChI JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
Nombre IUPAC octanoato de metilo
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl octanoate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
Color Incolora
Densidad 0.8780g/mL
Punto de ebullición 79.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6COOCH3
Índice de refracción 1.4165 to 1.4185
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.878
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido