Learn More
Miristato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-165469 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581991 2.5 mL Frasco de vidrio 2.50 ml
10012020 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10337390 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10581991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165010025
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-10-7
Fórmula molecular C15H30O2
Peso molecular (g/mol) 242.40
Número MDL MFCD00008983
Clave InChI ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
Nombre IUPAC tetradecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl myristate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión 18.4°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8630g/mL
Punto de ebullición 323.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)12CO2CH3
Índice de refracción 1.4340 to 1.4380
Cantidad 2.5 mL
Beilstein 02, II, 326
Gravedad específica 0.863
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.4
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido