Learn More
Linoleato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044619
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11486740 1 g 1 g
11496740 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11486740
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07450.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294.479 g/mol
The oxidation of methyl linoleate in organic solution and phosphatidylcholine (PC) in liposomal membranes induced by an azo initiator has often been used as a model for lipid peroxidation. Methyl linoleate may be used as a model compound in oxidation/peroxidation assays to evaluate the anti-peroxidation activity of fullerenes, ellagitannins and other natural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La oxidación del linoleato de metilo en solución orgánica y fosfatidilcolina (PC) en membranas liposomales inducidas por un iniciador azo se ha utilizado a menudo como modelo para la peroxidación lipídica in vivo. El linoleato de metilo puede usarse como un compuesto modelo en ensayos de oxidación/peroxidación para evaluar la actividad de antiperoxidación de fullerenos, elagitaninos y otros productos naturales.
Solubilidad
Soluble en DMF, disolventes grasos y aceites.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-63-0
Fórmula molecular C19H34O2
Peso molecular (g/mol) 294.479
Número MDL MFCD00009534
Clave InChI WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Sinónimo methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
Nombre IUPAC Metil (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl linoleate
Punto de fusión -35°C
Densidad 0.888
Punto de ebullición 207°C to 208°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 200°C (392°F)
Índice de refracción 1.464
Cantidad 1 g
Beilstein 1727614
Índice Merck 14,6095
Información de solubilidad Soluble in DMF,fat solvents,oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.47
Porcentaje de pureza 95%