missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isotiocianato de metilo, soportado por polímeros, 1,5-1,9 mmol/g sobre poliestireno, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7047575
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11378786 1 g 1 g
11388786 5 g 5 g
11398786 10 g 10 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11378786

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19464.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 556-61-6
Fórmula molecular C2H3NS
Peso molecular (g/mol) 73.11
Número MDL MFCD00004818,MFCD03457480
Clave InChI LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isothiocyanate, isothiocyanatomethane, methane, isothiocyanato, trapex, methyl mustard oil, methyl mustard, mitc, mencs, methylisothiocyanate, trapexide
PubChem CID 11167
ChEBI CHEBI:78337
Nombre IUPAC metilimino(sulfanilideno)metano
SMILES CN=C=S

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl isothiocyanate
Nombre de nota polymer-supported, 1.5 to 1.9mmol/g on polystyrene
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.