Learn More
Isotiocianato de metilo, soportado por polímeros, 1,5-1,9 mmol/g sobre poliestireno, Thermo Scientific™
Código de producto. 11388786
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
11388786 5 g 5 g
11378786 1 g 1 g
11398786 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 11388786
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar L19464.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-61-6
Fórmula molecular C2H3NS
Peso molecular (g/mol) 73.11
Número MDL MFCD00004818,MFCD03457480
Clave InChI LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isothiocyanate, isothiocyanatomethane, methane, isothiocyanato, trapex, methyl mustard oil, methyl mustard, mitc, mencs, methylisothiocyanate, trapexide
PubChem CID 11167
ChEBI CHEBI:78337
Nombre IUPAC metilimino(sulfanilideno)metano
SMILES CN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl isothiocyanate
Nombre de nota polymer-supported, 1.5 to 1.9mmol/g on polystyrene
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive