missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Succinato de hidrógeno metílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7040090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15456118 25 g 25 g
15466118 100 g 100 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15456118

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59722.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.115 g/mol

It could react with 1,2,3-trimethoxy-benzene, and obtain the 4-oxo-4-(2,3,4-trimethoxy-phenyl)-butyric acid methyl ester. This reaction needs the reagent of PPA. Butanedioic Acid 1-Methyl Ester is an intermediate in the synthesis of agonist to both GHB and GABAB neural receptors, exhibiting neurotransmitter-like effects.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se podría someter a reacción con 1,2,3-trimetoxi-benceno para obtener éster metílico de ácido 4-oxo-4-(2,3,4-trimetoxi-fenil)-butírico. Para que se produzca esta reacción hay que utilizar PPA como reactivo. El éster 1-metílico de ácido butanodioico se utiliza como intermedio en la síntesis de agonistas de los receptores neurales GHB y GABAB, y demuestra tener efectos neurotransmisores.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3878-55-5
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.115
Número MDL MFCD00002788
Clave InChI JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
PubChem CID 77487
ChEBI CHEBI:75146
Nombre IUPAC ácido 4-metoxi-4-oxobutanoico
SMILES COC(=O)CCC(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl hydrogen succinate
Punto de fusión 54°C to 57°C
Punto de ebullición 151°C (20 mmHg)
Fórmula lineal CH3OCOCH2CH2CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 1722669
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.11
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.