Learn More
Formiato de metilo, 98 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10414315 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
5 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10414315 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10742453 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10445851 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
3 options
Código de producto. 10414315
Marca: Thermo Scientific Acros 414340025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-31-3
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00003291
Clave InChI TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
Nombre IUPAC formato de metilo
SMILES COC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl formate
Nombre de nota 98%
Acidez 0.0008 meq/g max.
Absorbancia 0.009 max. at 320nm, 0.032 max. at 300nm, 0.051 max. at 270nm, 1 max. at 260nm
Punto de fusión -100.0°C
Densidad 0.9680g/mL
Punto de ebullición 31.0°C to 33.0°C
Temperatura de inflamación −32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCO2CH3
Índice de refracción 1.3420 to 1.3440
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02, 18
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Fieser 05,446
Índice Merck 15, 6148
Gravedad específica 0.968
Información de solubilidad Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in almost all conventional organic solvent,miscible with alcohol,soluble in ether
Viscosidad 0.35 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza 98%
Grado Espectroscopia
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl formate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém:
RUO - Para uso exclusivo en investigación