Learn More
Methyl formate, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Código de producto. p-7120581 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15667950 1 L Glass bottle 1 litro
15677950 2.5 L Glass bottle 2.50 litro
15687950 4 x 1 L Glass bottle paquete de 4
3 options
Código de producto. 15667950
Marca: Honeywell Research Chemicals M468371L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-31-3
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00003291
Clave InChI TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
Nombre IUPAC formato de metilo
SMILES COC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl formate
Color Incolora
Densidad 0.974g/mL at 20°C
Punto de ebullición 34°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación −19°C (−2.2°F)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal HCO2CH3
Cantidad 1 L
Número UN UN1243
Beilstein 1734623
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Porcentaje de pureza 0.97
Forma física Liquid