Learn More
Formiato de metilo, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10447900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10447900 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10437900 1 L Frasco de vidrio 1 litro
13408348 10 L Bidón de metal 10 LT
3 options
Código de producto. 10447900
Marca: Thermo Scientific Acros 126820025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-31-3
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00003291
Clave InChI TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
Nombre IUPAC formato de metilo
SMILES COC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl formate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -100.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9680g/mL
Punto de ebullición 31.0°C to 33.0°C
Temperatura de inflamación −32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCO2CH3
Índice de refracción 1.3420 to 1.3440
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02,18
Fieser 05,446
Índice Merck 15,6148
Gravedad específica 0.968
Información de solubilidad Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in almost all conventional organic solvent,miscible with alcohol,soluble in ether
Viscosidad 0.35 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl formate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.