Learn More
Metil β-D-tiogalactosido, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7077799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15552373
Marca: Thermo Scientific Acros 459452500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 155-30-6
Fórmula molecular C7H14O5S
Peso molecular (g/mol) 210.25
Clave InChI LZFNFLTVAMOOPJ-PZRMXXKTSA-N
Sinónimo methyl-beta-d-thiogalactoside, methyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, methyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-methylsulfanyl oxane-3,4,5-triol, b-d-thiomethylgalactoside, methyl b-d-thiogalactoside, galactose-derived compound 19, methyl beta-d-thio-galactopyranoside, methyl 1-thio-??-d-galactopyranoside, 1-s-methyl-1-thio-beta-d-galactopyranose
PubChem CID 10036019
Nombre IUPAC (2R3R4S5R6S)-2-(hidroximetil)-6-metilsulfaniloxano-3,4,5-triol
SMILES CSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl β-D-thiogalactoside
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.25
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl beta-D-thiogalactoside
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.