Learn More
α-Metil-D-manopiranósido, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | α-Methyl-D-mannopyranoside |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 186.0°C to 194.0°C |
| Color | Gris o blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Condición de rotación específica | + 79.00 (20.00°C c=10,H2O) |
| Mostrar más |