Learn More
Metil cis-11-eicosenoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10894141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10894141 5 g Frasco de vidrio 5 g
10893951 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10894141
Marca: Thermo Scientific Acros 428530050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2390-09-2 | C21H40O2 | 324.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2390-09-2
Fórmula molecular C21H40O2
Peso molecular (g/mol) 324.55
Número MDL MFCD00010458
Clave InChI RBKMRGOHCLRTLZ-ZHACJKMWSA-N
Sinónimo cis-11-eicosenoic acid methyl ester, cis-methyl 11-eicosenoate, 11-eicosenoic acid, methyl ester, z, methyl cis-11-eicosenoate, methyl 11z-icos-11-enoate, methyl z-icos-11-enoate, z-methyl icos-11-enoate, cis-11-eicosenoic acid, methyl ester, 11z-11-icosenoic acid methyl ester
PubChem CID 5463047
Nombre IUPAC Metil (Z)-icos-11-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cis-11-eicosenoate
Punto de fusión -15.0°C
Temperatura de inflamación >113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9CO2CH3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.55
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl cis-11-eicosenoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.