Learn More
Metil-beta-ciclodextrina, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cavity size is the major determinant as to which cyclodextrin is used in complexation. The cavity diameter of β-cyclodextrins or β-glucopyranose unit compounds is well-suited for use with molecules the size of hormones, vitamins and many compounds frequently used in tissue and cell culture applications. For this reason, β-cyclodextrin is most commonly used as a complexing agent. It is used to increase the solubility of non-polar substances such as fatty acids, lipids, vitamins and cholesterol for use in cell culture applications. Methyl-β-cyclodextrin is used to remove cholesterol from cultured cells and is employed to remove lipid rafts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tamaño de la cavidad es el principal determinante en cuanto a la ciclodextrina que se utiliza en la complexación. El diámetro de la cavidad de β-ciclodextrinas o compuestos por unidad de β-glucopiranosa es adecuado para su uso con moléculas del tamaño de hormonas, vitaminas y muchos compuestos utilizados con frecuencia en aplicaciones de tejidos y cultivos celulares. Por esta razón, la β-ciclodextrina se utiliza más comúnmente como agente complejante. Se usa para aumentar la solubilidad de sustancias no polares como ácidos grasos, lípidos, vitaminas y colesterol para su uso en aplicaciones de cultivo celular. La metil-β-ciclodextrina se utiliza para eliminar el colesterol de células cultivadas y se emplea para eliminar las cantidades de lípidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-beta-cyclodextrin |
| Punto de fusión | 180°C to 182°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Forma física | Polvo |