Learn More
Benzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10102990 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10081410 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11964971 10 L Tambor de plástico 10 litros
3 options
Código de producto. 10102990
Marca: Thermo Scientific Acros 126345000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-58-3
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Clave InChI QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
Nombre IUPAC benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl benzoate
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -12.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 198.0°C to 199.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CO2CH3
Índice de refracción 1.5160 to 1.5180
Cantidad 500 mL
Beilstein 09,109
Índice Merck 15,6098
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and ether
Viscosidad 1.94 mPa.s (23°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl benzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.