missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de metilbenzetonio, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Benzethonium chloride |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | methylbenzethonium chloride, methyl benzethonium chloride, unii-nn7590iuqx, nn7590iuqx, benzyldimethyl 2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium chloride, quat20, quat 20, prestwick_9, metilbenzetonio cloruro, benzyl-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium;chloride |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 462.1 |
| Forma física | Powder |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl Benzethonium Chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methylbenzethonium chloride
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido