Learn More
Cloruro de adipoílo de metilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306926
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11306926 10 g 10 g
11396916 2 g 2 g
11316926 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11306926
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04377.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35444-44-1 | C7H11ClO3 | 178.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35444-44-1
Fórmula molecular C7H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 178.61
Número MDL MFCD00013661
Clave InChI HDLGIEZOMYJKAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexanedioic acid monochloride monomethyl ester, hexanoic acid, 6-chloro-6-oxo-, methyl ester, 6-methoxy-6-oxohexanoyl chloride, methyl 5-chloroformyl pentanoate, 5-chlorocarbonyl-pentanoic acid methyl ester, mono-methyl adipoyl chloride, 5-carbomethoxyvaleryl chloride, methyl 6-chloro-6-oxocaproate, methyl adipoyl chloride
PubChem CID 520737
Nombre IUPAC 6-cloro-6-oxohexanoato de metilo
SMILES COC(=O)CCCCC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl adipoyl chloride
Densidad 1.05
Punto de ebullición 76°C (0.8 mmHg)
Fórmula lineal CH3O2C(CH2)4COCl
Índice de refracción 1.447
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 1766187
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.62
Porcentaje de pureza 96%