Learn More
Acetato de metilo, 99+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10759873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
10759873 2.5 L 2.50 LT
10037772 100 mL 100 ML
10195512 1 L 1 LT
3 options
Código de producto. 10759873
Marca: Thermo Scientific Acros 371830025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-20-9
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.08
Número MDL MFCD00008711
Clave InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nombre IUPAC Acetato de metilo
SMILES CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl acetate
Punto de fusión -98.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 57.4°C
Temperatura de inflamación −10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal
Fórmula lineal CH3CO2CH3
Índice de refracción 1.3600 to 1.3620
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02, 224
Residuos después de la evaporación 0.0005 % max.
Índice Merck 15, 6082
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.38 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra seco
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.