Learn More
6-(Trifluorometil)nicotinato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10597970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10597970 1 g 1 g
10646450 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10597970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437950010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 221313-10-6
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 205.13
Número MDL MFCD03001346
Clave InChI NEATXKNYTRXHQL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775647
Nombre IUPAC metil 6-(trifluorometilo)piridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
Punto de fusión 58°C to 60.5°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 6-trifluoromethyl nicotinate, methyl 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, methyl6-trifluoromethyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-, methyl ester, methyl 6-trifluoromethylnicotinate, methyl 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylate, methyl 2-trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylate, 6-trifluoromethylnicotinic acid methyl ester, pubchem18762, methyltrifluoromethylnicotinate
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.