Learn More
Metil 6-bromopiridina-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11996351 1 g 1 g
11906361 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11996351
Marca: Thermo Scientific Acros 436870010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26218-75-7
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.03
Número MDL MFCD06203934
Clave InChI SGNCOKUHMXLGAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-bromopicolinate, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromopicolinic acid methyl ester, methyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-bromo-6-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-bromo-6-nicotinate, methyl-6-bromopyridine-2-carboxylate, methyl-6-bromo-2-pyridine carboxylate
PubChem CID 16217886
Nombre IUPAC metil 6-bromopiridina-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=NC(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 94.6°C to 95°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o agujas
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.